Tlačiť
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL362948-5GEA 280.58 EUR
SIAL362948-5G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate, Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
Vzorec: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Mw: 521,877 g/mol
Číslo MDL: MFCD06200255
Číslo CAS: 17594-47-7
OSN: 1564
ADR: 6.1,III