Chcete sa opäť prihlásiť?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₃₃H₅₇BiO₆
MW: 758,782 g/mol
Teplota varu: 150 °C (0,05 mmHg)
Teplota topenia: 114…116 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064763
Číslo CAS: 142617-53-6
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g 41202.03
250 mg 41202.MD
5 g 41202.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Sensitivity Air & Moisture Sensitive
Melting point 114-116°
Formula weight 758.79
CAS No. 142617-53-6
Purity 99.9%
Physical form Crystalline
Boiling point 150°/0.05mm
Molecular formula C33H57BiO6
MDL No. MFCD00064763
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo