Tlačiť
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Dodávateľ: WAKO GMBH
WAKO321-86183EA 0 EUR InStock
WAKO321-86183
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇DyO₆
Mw: 712,302 g/mol
Číslo MDL: MFCD00000017
Číslo CAS: 15522-69-7
EINECS: 239-563-4