Tlačiť
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
33531.06EA 337.88 EUR
33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇HoO₆
Mw: 714,732 g/mol
Teplota tavenia: 179…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070457
Číslo CAS: 15522-73-3