Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
39581.06EA
413.75
EUR
39581.06
39581.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III)
Vzorec:
C₃₃H₅₇O₆Yb Mw: 722,842 g/mol Teplota tavenia: 167…169 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000034 Číslo CAS: 15492-52-1 |