Tlačiť
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')chromium(III), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL468223-1GEA 522.87 EUR
SIAL468223-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')chromium(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')chromium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇CrO₆
Mw: 601,8 g/mol
Číslo MDL: MFCD00058919
Číslo CAS: 14434-47-0