Tlačiť
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')manganese(III), Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL700223-1GEA 0 EUR
SIAL700223-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')manganese(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')manganese(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇MnO₆
Mw: 604,74 g/mol
Číslo MDL: MFCD00269825
Číslo CAS: 14324-99-3