Chcete sa opäť prihlásiť?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₃₃H₅₇CoO₆
MW: 608,735 g/mol
Teplota varu: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Teplota topenia: 254…256 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233617
Číslo CAS: 14877-41-9
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g 41280.03
5 g 41280.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Sensitivity Hygroscopic
Melting point 254-256°
Formula weight 608.72
CAS No. 14877-41-9
Purity 99.9%
Physical form Powder
Odour/scent Odourless
Boiling point 120°/0.5mm subl.
Molecular formula C33H57CoO6
MDL No. MFCD00233617
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo