Tlačiť
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
41862.06EA 451.69 EUR
41862.06 41862.03 41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇FeO₆
Mw: 605,65 g/mol
Teplota varu: 300 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067465
Číslo CAS: 14876-47-2