Chcete sa opäť prihlásiť?
Barium hexafluoroacetylacetonate
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₁₀H₂BaF₁₂O₄
MW: 551,44 g/mol
Teplota topenia: 220 °C (dec.)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075633
Číslo CAS: 118131-57-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g 14503.03
5 g 14503.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 220° dec.
Formula weight 551.44
CAS No. 118131-57-0
Physical form Powder
Molecular formula C10H2BaF12O4
MDL No. MFCD00075633
UN No. 1564
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo