Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
78113.06EA 140 EUR InStock
78113.06 78113.03
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Thallium(I) acetylacetonate
Vzorec: C₅H₇O₂Tl
Mw: 303,491 g/mol
Teplota tavenia: 134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013506
Číslo CAS: 25955-51-5
EINECS: 238-081-1
OSN: 1707
ADR: 6.1,II
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo