Tlačiť
Lead(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL401684-5GEA 115 EUR
SIAL401684-5G
Lead(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Lead(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Pb
Mw: 405,41 g/mol
Číslo MDL: MFCD00013499
Číslo CAS: 15282-88-9
EINECS: 239-323-9
OSN: 3467
ADR: 6.1,III