Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
14505.03EA 38.8 EUR InStock
14505.03 14505.06
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Vzorec: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
Mw: 477,64 g/mol (anhy)
Teplota varu: 220 °C (dec.)
Teplota tavenia: ∼ 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151019
Číslo CAS: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo