Chcete sa opäť prihlásiť?
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Hf
MW: 790,81 g/mol
Teplota topenia: 128…129 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078027
Číslo CAS: 17475-68-2
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
0,5 g 19275.02 Restricted
10 g 19275.09 Restricted
2 g 19275.04 Restricted
restricted Dual use goods can only be delivered within the European Union.
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 128-129°
Formula weight 790.81
CAS No. 17475-68-2
Solubility Soluble in acetone, cyclohexane
Physical form Powder
Molecular formula C20H16F12O8Hf
MDL No. MFCD00078027
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo