Tlačiť
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27784.03EA 322.16 EUR
H27784.03 H27784.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Vzorec: C₁₈H₂₆Ni
Mw: 301,092 g/mol
Teplota tavenia: 107…112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01862460
Číslo CAS: 79019-60-6