Tlačiť
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
44482.14EA 130.52 EUR
44482.14
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) bromide
Vzorec: H₁₈Br₂N₆Ni
Mw: 320,68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039935
Číslo CAS: 13601-55-3