Chcete sa opäť prihlásiť?
Hexaammineruthenium trichloride ≥98%
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
Teplota skladovania: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011478
Číslo CAS: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
ADR: 6.1,III
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 250 mg ACRO363342500
Glass bottle 5 g ACRO363340050
Glass bottle 1 g ACRO363340010
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo