Chcete sa opäť prihlásiť?
Reinecke's salt monohydrate ≥93.0% ACS
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Used to precipitate primary and secondary amines as their ammonium salts
Vzorec: C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O
MW: 354,44 (336,42 anhy)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066638
Číslo CAS: 13573-17-6
EINECS: 237-003-3
ADR: 9,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g 87777.22
25 g 87777.14
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 354.44 (336.42anhy)
CAS No. 13573-16-5
Purity 93.0% min
Solubility Insoluble in dilute hydrochloric acid. Moderately soluble in water. Soluble in alcohol
Physical form Powder
Odour/scent Odourless
Molecular formula C4H10CrN7S4.H2O
MDL No. MFCD00066638
UN No. 3077
Merck reference 14,8128
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo