Tlačiť
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
18869.04EA 111.44 EUR
18869.04 18869.09
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Vzorec: C₃₆H₃₀I₂NiP₂
Mw: 837,08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015866
Číslo CAS: 82308-17-6