Chcete sa opäť prihlásiť?
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₇H₁₅N
MW: 113,20
Teplota varu: 142…146 °C
Hustota: 0,830
Teplota vzplanutia: 32 °C (89 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005996
Číslo CAS: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g B23435.22
25 g B23435.14
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 113.20
CAS No. 35794-11-7
Purity 97%
Refractive index 1.4454
Flash point 32°(89°F)
Boiling point 142-146°
Molecular formula C7H15N
MDL No. MFCD00005996
UN No. 1993
Beilstein reference 102638
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo