Tlačiť
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
12478.03EA 53.35 EUR
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Teplota tavenia: 15,7 °C
Hustota: 6,2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144387
Číslo CAS: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
OSN: 1760
ADR: 8,III