Chcete sa opäť prihlásiť?
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% in aqueous solution
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15
Hustota: 1,238
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD01941547
Číslo CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 ml A16922.AE
2.500 ml A16922.0F
500 ml A16922.AP
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 149.15
CAS No. 3811-73-2
Refractive index 1.4825
Molecular formula C5H4NNaOS
MDL No. MFCD01941547
Merck reference 14,7994
Beilstein reference 4026050
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo