Tlačiť
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL63846-500MLEA 205.84 EUR
SIAL63846-500ML
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Vzorec: C₅H₄NNaOS
Mw: 149,15 g/mol
Číslo MDL: MFCD01941547
Číslo CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5