Tlačiť
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL331910-1GEA 39.24 EUR
SIAL331910-1G SIAL331910-5G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109,1259 g/mol
Číslo MDL: MFCD00213364
Číslo CAS: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3