Chcete sa opäť prihlásiť?
Organic reference standard, Estrone 100 µg/ml in acetonitrile, Dr Ehrenstorfer
Dodávateľ: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Estrone 100 µg/ml in acetonitrile 1 ml EHERXA13213230AL
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Description Estrone
CAS No. 53-16-7
Formula C₁₈H₂₄O₃
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo