Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
B21689.06EA 72.8 EUR InStock
B21689.06 B21689.03 B21689.14
Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Fmoc-D-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₁NO₄
Mw: 387,4 g/mol
Teplota tavenia: 181…185 °C
Číslo MDL: MFCD00062955
Číslo CAS: 86123-10-6
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo