Tlačiť
Fmoc-L-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL338338-25GEA 58.49 EUR
SIAL338338-25G SIAL338338-5G
Fmoc-L-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Fmoc-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₁NO₄
Mw: 387,4 g/mol
Číslo MDL: MFCD00037128
Číslo CAS: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1