Chcete sa opäť prihlásiť?
Oxid zirkoničitý (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilised, tablets
Dodávateľ: Alfa Aesar
Stabilizácia: Stabilised with Ti (10% TiO₂)
Vzorec: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Teplota topenia: ∼2500 °C
Hustota: 5,4
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011310
Číslo CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
5 g 45126.06
25 g 45126.14
100 g 45126.22
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 5.4
Melting point ca 2500°
CAS No. 1314-23-4
Physical form ≈1g Tablets
Molecular formula ZrO2:TiO2, 90:10 wt%
MDL No. MFCD00011310
Merck reference 14,10180
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo