Tlačiť
Estriol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE1149-1GEA 861.2 EUR
SIALE1149-1G
Estriol, Sigma-Aldrich®
Estriol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₃
Číslo MDL: MFCD00003691
Číslo CAS: 50-27-1
EINECS: 200-022-2