Tlačiť
Estrone, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46573-250MGEA 0 EUR
46573-250MG
Estrone, Supelco®
Estrone
Vzorec: C₁₈H₂₂O₂
Číslo MDL: MFCD00003620
Číslo CAS: 53-16-7
EINECS: 200-164-5