Tlačiť
Estrone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE9750-1GEA 108.44 EUR
SIALE9750-1G SIALE9750-5G SIALE9750-500MG SIALE9750-25G
Estrone, Sigma-Aldrich®
Estrone
Vzorec: C₁₈H₂₂O₂
Číslo MDL: MFCD00003620
Číslo CAS: 53-16-7
EINECS: 200-164-5