Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Dodávateľ: MAYBRIDGE
MAYBCC09214DAEA 0 EUR InStock
MAYBCC09214DA MAYBCC09214.250 ABCRCC09214.0001
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Vzorec: C₆H₅N₃S
Číslo MDL: MFCD00185826
Číslo CAS: 874-37-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo