Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
MAYBCD02952.250 MAYBCD02952.1
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Vzorec: C₉H₄ClF₃N₂
Mw: 232,5900 g/mol
Číslo MDL: MFCD00793683
Číslo CAS: 52353-35-2