Tlačiť
4-Chloro-2-phenylquinazoline
CHMPRH01997.250 MAYBRH01997.1
4-Chloro-2-phenylquinazoline
4-Chloro-2-phenylquinazoline
Vzorec: C₁₄H₉ClN₂
Číslo MDL: MFCD00006713
Číslo CAS: 6484-25-9
EINECS: 229-346-2