Tlačiť
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L18704.06EA 47.42 EUR
L18704.06 L18704.14
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₂
Mw: 184,24 g/mol
Teplota varu: 120…125 °C (0,2 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190247
Číslo CAS: 63074-07-7
EINECS: 000-000-0