Tlačiť
Iminostilbene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL143650-5GEA 224.07 EUR
SIAL143650-5G SIAL143650-1G
Iminostilbene, Sigma-Aldrich®
Iminostilbene
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Mw: 193,25 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005071
Číslo CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0