Tlačiť
Isosorbide dimethyl ether
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0126.02EA 970.16 EUR
PROOMM0126.02
Isosorbide dimethyl ether
Isosorbide dimethyl ether
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Mw: 174,20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00064828
Číslo CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8