Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
A16773.22EA 218 EUR InStock
A16773.22 A16773.14 A16773.36
1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
1-(2-Furoyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Mw: 180,21
Teplota varu: 137…140 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038831
Číslo CAS: 40172-95-0
EINECS: 254-823-7
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo