Tlačiť
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: BOP-Cl
ACRO310060050EA 111.59 EUR
ACRO310060050 ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Vzorec: C₆H₈ClN₂O₅P
Mw: 254,6 g/mol
Teplota tavenia: 191 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010077
Číslo CAS: 68641-49-6
OSN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %