Chcete sa opäť prihlásiť?
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Teplota topenia: 58…62 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00046360
Číslo CAS: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g 36708.22
1 g 36708.03
25 g 36708.14
5 g 36708.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Sensitivity Air Sensitive
Melting point 58-62°
Formula weight 268.34
CAS No. 6372-42-5
Purity 98%
Flash point >110°(230°F)
Physical form Solid
Molecular formula C18H21P
MDL No. MFCD00046360
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo