Chcete sa opäť prihlásiť?
O-Methylisourea hemisulphate ≥94%
Dodávateľ: Acros Organics
Vzorec: C₂H₆N₂O·0.5H₂SO₄
MW: 123,12 g/mol
Teplota topenia: 147…153 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040594
Číslo CAS: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
- 1 kg ACRO233030010
Plastic bottle 25 g ACRO233030250
Plastic bottle 250 g ACRO233032500
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo