Tlačiť
O-Methylisourea hemisulphate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
B22036.18EA 86.75 EUR
B22036.18 B22036.0B B22036.30
O-Methylisourea hemisulphate ≥99%
O-Methylisourea hemisulphate
Vzorec: C₂H₆N₂O·0.5H₂SO₄
Mw: 123,12 g/mol
Teplota tavenia: 163…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040594
Číslo CAS: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8