Tlačiť
O-Methylisourea hemisulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL455598-100GEA 269.72 EUR
SIAL455598-100G
O-Methylisourea hemisulphate, Sigma-Aldrich®
O-Methylisourea hemisulphate
Vzorec: C₄H₁₄N₄O₆S
Mw: 246,24 g/mol
Číslo MDL: MFCD00040594
Číslo CAS: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8