Tlačiť
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
ALEXALX121002G500
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Vzorec: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Mw: 321,1 g/mol
Číslo MDL: MFCD00077413
Číslo CAS: 125700-67-6