Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
L13470.14EA 173 EUR InStock
L13470.14 L13470.06 L13470.03
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Vzorec: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Mw: 321,1 g/mol
Teplota tavenia: 195…198 °C (dec.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077413
Číslo CAS: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo