Chcete sa opäť prihlásiť?
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
Teplota topenia: ∼ 200 °C (dec.)
Číslo MDL: MFCD00075445
Číslo CAS: 94790-37-1
EINECS: 423-020-5
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g B23597.22
25 g B23597.14
5 g B23597.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point ca 200° dec.
Formula weight 379.25
CAS No. 94790-37-1
Purity 98%
Storage temperature 2°C to 8°C
Molecular formula C11H16F6N5OP
MDL No. MFCD00075445
Beilstein reference 7328329
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo