Tlačiť
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL324248-5GEA 89.12 EUR
SIAL324248-5G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec: C₁₂H₅BrO₃
Mw: 277,0703 g/mol
Číslo MDL: MFCD00006927
Číslo CAS: 81-86-7
EINECS: 201-382-3