Tlačiť
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL324345-5GEA 377 EUR
SIAL324345-5G SIAL324345-25G
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec: C₁₂H₅NO₅
Mw: 243,1718 g/mol
Číslo MDL: MFCD00013446
Číslo CAS: 6642-29-1
EINECS: 229-659-4