Tlačiť
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22612.06EA 104.5 EUR
B22612.06 B22612.14 B22612.22
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Vzorec: C₆H₁₀O
Mw: 98,15 g/mol
Teplota varu: 118…120 °C (713 mmHg)
Hustota: 0,968
Teplota vzplanutia: 12 °C (55 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082342
Číslo CAS: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
OSN: 3271
ADR: 3,II