Tlačiť
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALO8704-5GEA 128.04 EUR
SIALO8704-5G
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, Sigma-Aldrich®
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Vzorec: C₆H₁₀O
Mw: 98,15 g/mol
Číslo MDL: MFCD00082342
Číslo CAS: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
OSN: 3271
ADR: 3,II